1.02110
Hidróxido de calcio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 526
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hidróxido de calcio
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
densidad
2.24 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable