Merck
1.02119
SAFC
Hidróxido de calcio
precipitated (≤ 0.0005% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 526
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hidróxido de calcio
About This Item
Fórmula lineal:
Ca(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
74.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
E Number:
E526
EC Index Number:
215-137-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
solubility
1.7 g/L
density
2.24 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El hidróxido de calcio se utiliza como ajustador de pH en formulaciones farmacéuticas y cosméticos. También se utiliza como aditivo para alimentos sólidos y líquidos. Este producto está siendo purificado mediante una etapa de precipitación añadida, lo que conduce a un producto extraordinariamente puro con muy pocas impurezas metálicas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.