1.02102
Calcium lactate pentahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 327
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Calcium lactate pentahydrate
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
temp. de autoignición
610 °C
potencia
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
densidad aparente
300‑500 kg/m3
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)C(O)C.[O-]C(=O)C(O)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
Clave InChI
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.