10220
Nitrato de plata
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Ensayo
99.8-100.5%
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurezas
Al, Pb, Bi and Cu ions, complies
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.03% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
benzene: soluble 2.2 g/L
trazas de anión
nitrite (NO2-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?