Documentos clave
1.14558
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ensayo de amonio en cubeta, photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 25 tests
analitos específicos
ammonium
intervalo de medida
0.20-8.00 mg/L (NH4-N)
0.26-10.30 mg/L (NH4+)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (Indophenol blue)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Método: fotométrico, 0,20 - 8,00 mg/l (NH4-N), 0,26 - 10,30 mg/l (NH4+), Spectroquant®
El método corresponde a la ISO 23695, norma que normaliza el uso de este "método de tubo sellado a pequeña escala" para este importante parámetro. El método es análogo a los de EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 y DIN 38406-5.
El ensayo de amonio en cubeta Spectroquant® permite la cuantificación sin cianuro del amonio en las aguas residuales, el agua subterránea, las aguas superficiales y el agua del mar. Normalmente el amonio entra en las fuentes de agua por escorrentía desde las zonas agrícolas fertilizadas y concentraciones elevadas son importantes indicadores de contaminación fecal. Otros campos de aplicación son el análisis de alimentos sólidos y líquidos y de muestras medioambientales y agrícolas (por ejemplo, de suelo)&
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas..
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
En una botella de vidrio, mezcle 50 g de muestra naturalmente húmeda, sin piedras gruesas, con 100 ml de la disolución de cloruro de calcio 0,025 mol/l.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Método que describe paso a paso la determinación fotométrica de los iones amonio en efluentes utilizando los kits de ensayo y el espectrofotómetro Spectroquant®.
Ver todo