1.00086
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Chlorine reagent Cl₂-1 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 200 tests
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Reagents 1.00087, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para el cloro total
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.