Documentos clave
07-496-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mieloperoxidasa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Myeloperoxidase, myeloperoxidase heavy chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MPO(4353)
Descripción general
La mieloperoxidasa (EC 1.11.2.2; UniProt P05164) está codificada por el gen MPO (ID del gen 4353) en humanos. La mieloperoxidasa/MPO es una proteína hemo sintetizada durante la diferenciación mieloide que constituye el componente principal de los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Producida como un precursor de cadena única de 745 a.a. con una secuencia peptídica señal (a.a. 1-48), la mieloperoxidasa se escinde posteriormente en una cadena ligera (a.a. 165-278) y una cadena pesada (a.a. 279-745). La mieloperoxidasa madura es un tetrámero compuesto por 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. La MPO cataliza las oxidaciones dependientes de peróxido de hidrógeno y la formación de ácido hipocloroso que es central para la actividad microbicida de los neutrófilos.
Especificidad
La secuencia inmunógena está presente en la proforma y las formas maduras de la mieloperoxidasa (sin los a.a. 1-48, los a.a. 1-154 o los a.a. 1-164), así como en la cadena pesada escindida (a.a. 279-745), pero no en la cadena ligera (a.a. 165-278).
Inmunógeno
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia del interior de la región de la cadena pesada de la mieloperoxidasa humana.
Aplicación
Análisis mediante citometría de flujo: 0,1 µg de un lote representativo detectaron inmunorreactividad mieloperoxidasa en células HL-60 fijadas en paraformaldehído al 4% y permeabilizadas con Tritón X-100 al 0,2 %.
El anticuerpo anti-mieloperoxidasa, Nº de ref. 07-496-I, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico dirigido a la mieloperoxidasa y se ha probado en citometría de flujo y Western Blotting.
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células Jurkat.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la cadena pesada de la mieloperoxidasa en 10 µg de lisado de células Jurkat.
Descripción de destino
~92/60 kDa (proforma glucosilado/cadena pesada) observado. 83,87/73,85/87,25 kDa (isoforma H17/H14/H7 proforma), 78,94/82,32 kDa (isoformaH17/H7 con un propéptido de 1-48 a.a. eliminados), 66,45/66,45/69,83 kDa (isoforma H17/H14/H7 con un propéptido de 1-154 a.a. eliminados), 65,48/65,48/68,86 kDa (isoforma H17/H7 isoforma H17/H14/H7 con a.a. 1-164 eliminados), 52,51 kDa (cadena pesada; a.a. 279-745) calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 07-496
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Leticija Zlatar et al.
Cell death & disease, 15(7), 548-548 (2024-08-01)
Tuberculosis (TB) remains one of the top 10 causes of death worldwide and still poses a serious challenge to public health. Recent attention to neutrophils has uncovered unexplored areas demanding further investigation. Therefore, the aim of this study was to
Tatiana Reshetnyak et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) have been implicated in systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) pathogenesis. The myeloperoxidase-deoxyribonucleic acid (MPO-DNA) complex and nucleosomes are serum markers of NETosis. The aim of this study was to assess these NETosis parameters
Tina Uroda et al.
Nature protocols, 15(6), 2107-2139 (2020-05-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently discovered transcripts that regulate vital cellular processes, such as cellular differentiation and DNA replication, and are crucially connected to diseases. Although the 3D structures of lncRNAs are key determinants of their function, the unprecedented
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Shengqiang Pei et al.
Frontiers in immunology, 13, 844781-844781 (2022-04-26)
Sepsis consists of life-threatening organ dysfunction resulting from a dysregulated response to infection. Recent studies have found that excessive neutrophil extracellular traps (NETs) contribute to the pathogenesis of sepsis, thereby increasing morbidity and mortality. Lysophosphatidic acid (LPA) is a small