Documentos clave
07-394
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MAGE-D1/ NRAGE
serum, Upstate®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAGED1(9500)
Especificidad
NRAGE/MAGE-D1
Inmunógeno
Proteína de fusión GST que corresponde a los residuos 53-295 de la MAGE-D1/NRAGE de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-MAGE-D1/NRAGE es un anticuerpo contra MAGE-D1/NRAGE para utilizar en IP, WB, IH.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Neurociencia del desarrollo
Calidad
Evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células PC12
Descripción de destino
90-96 kDa
Forma física
Antisuero
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % antes de agregar el 30 % de glicerol
Almacenamiento y estabilidad
2 años a -20°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Amir H Salehi et al.
The Journal of biological chemistry, 277(50), 48043-48050 (2002-10-12)
The p75 neurotrophin receptor (p75NTR) mediates signaling events leading to activation of the JNK pathway and cell death in a variety of cell types. We recently identified NRAGE, a protein that directly interacts with the p75NTR cytosolic region and facilitates
A H Salehi et al.
Neuron, 27(2), 279-288 (2000-09-14)
The mechanisms employed by the p75 neurotrophin receptor (p75NTR) to mediate neurotrophin-dependent apoptosis are poorly defined. Two-hybrid analyses were used to identify proteins involved in p75NTR apoptotic signaling, and a p75NTR binding partner termed NRAGE (for neurotrophin receptor-interacting MAGE homolog)
Jennifer M Doyle et al.
Molecular cell, 39(6), 963-974 (2010-09-25)
The melanoma antigen (MAGE) family consists of more than 60 genes, many of which are cancer-testis antigens that are highly expressed in cancer and play a critical role in tumorigenesis. However, the biochemical and cellular functions of this enigmatic family