Documentos
MAB3802
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-53BP1, clon BP13
clone BP13, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
p53 Binding Protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BP13, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
General description
La proteína 1 de unión a p53 (53BP1) desempeña un papel crucial en la supresión tumoral y es un posible sustrato de la ATM cinasa. Tras el daño al ADN, se fosforila y se reubica en los sitios presuntivos de daño, específicamente, las roturas de la doble hélice. Esto también sugiere un papel en la reparación del ADN y el mantenimiento de la estabilidad genómica. Es un factor de transcripción específico de secuencia que representa un papel central en la respuesta de las células de mamíferos al estrés genotóxico. Además, 53BP1 se localiza a los cinetocoros en células mitóticas, lo que sugiere una posible función en la señalización de puntos de control mitóticos.
Specificity
53BP1
Immunogen
Proteínas 53BP1 recombinantes humanas.
application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de 53BP1, también conocida como proteína 1 de unión a p53 con anticuerpo anti-53BP1, clon BP13 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en IF y WB.
Inmunotransferencia Western. Reconoce una proteína de >250 kD. El tampón de dilución sugerido es TBST. El tampón de bloqueo sugerido es leche desnatada en polvo al 5 %.
Inmunoprecipitación. El tamaño esperado en inmunotransferencia es >250 kD. El tampón de lisis sugerido es NETN. El agente de captura sugerido es la proteína A + el anticuerpo de4 conejo anti-conector de ratón.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PBS que contiene azida sódica.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses desde la fecha de recepción.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ankana Tiwari et al.
Nature communications, 9(1), 677-677 (2018-02-16)
Chromosome missegregation acts as one of the driving forces for chromosome instability and cancer development. Here, we find that in human cancer cells, HeLa and U2OS, depletion of 53BP1 (p53-binding protein 1) exacerbates chromosome non-disjunction resulting from a new type
Shankar J Chinta et al.
Cell reports, 22(4), 930-940 (2018-02-02)
Exposure to the herbicide paraquat (PQ) is associated with an increased risk of idiopathic Parkinson's disease (PD). Therapies based on PQ's presumed mechanisms of action have not, however, yielded effective disease therapies. Cellular senescence is an anticancer mechanism that arrests
Motohiro Yamauchi et al.
DNA repair, 7(3), 405-417 (2008-02-06)
Several DNA damage checkpoint factors form nuclear foci in response to ionizing radiation (IR). Although the number of the initial foci decreases concomitantly with DNA double-strand break repair, some fraction of foci persists. To date, the physiological role of the
Marcel A Dammert et al.
Nature communications, 10(1), 3485-3485 (2019-08-04)
MYC paralogs are frequently activated in small cell lung cancer (SCLC) but represent poor drug targets. Thus, a detailed mapping of MYC-paralog-specific vulnerabilities may help to develop effective therapies for SCLC patients. Using a unique cellular CRISPR activation model, we
Dominika Kwasna et al.
Molecular cell, 70(1), 150-164 (2018-03-27)
Deubiquitinating enzymes (DUBs) are important regulators of ubiquitin signaling. Here, we report the discovery of deubiquitinating activity in ZUFSP/C6orf113. High-resolution crystal structures of ZUFSP in complex with ubiquitin reveal several distinctive features of ubiquitin recognition and catalysis. Our analyses reveal