Saltar a
AB3201
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
Glu Tubulin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, sea urchin, human, plant
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
130
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-tubulina destirosinada, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, sea urchin, human, plant
should not react with
Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
50 kDa
Los microtúbulos intervienen en una amplia variedad de actividades celulares que van desde la mitosis y eventos de transporte hasta el movimiento celular y el mantenimiento de la forma de la célula. La propia tubulina es una proteína globular que consiste en dos polipéptidos (tubulina alfa y beta). Dímeros de tubulina alfa y beta se reúnen en 13 protofilamentos que forman un microtúbulo de 22 nm de diámetro. La tirosina ligasa agrega una tirosina C-terminal a un monómero de tubulina alfa. Los microtúbulos ensamblados pueden ser destirosinados de nuevo por una carboxipeptidasa asociada al citoesqueleto. La alfa tubulina destirosinada se conoce como Glu-tubulina. Otra modificación postraduccional de la alfa tubulina destirosinada es la poliglutamilación C-terminal que es característica de los microtúbulos de las células neuronales y el huso mitótico.
Immunogen
Péptido correspondiente al C terminal de la Glu-tubulina.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-tubulina destirosinada es un anticuerpo contra la tubulina para utilizar en IC, IH(P) y WB.
Inmunohistoquímica:
Se utilizó un lote anterior en tejido fijado congelado o incluido en parafina (Gundersen, G.G., 1984): dilución 1:200-1:500
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo reconoce específicamente la forma destirosinada (Glu tubulina) de la cadena tubulina alfa (Bianchi, M., 2006; Goulimari, P., 2005).
Se prevé la aparición de reacción cruzada con mamíferos, erizos de mar, plantas, no levadura (Paturle-Lafanechere, L., 1991).
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene PBS líquida.
Preparation Note
Estable durante 6 meses a 2°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células Hela completas.
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales L6.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este lote permitió detectar la tubulina destironisada en 10 μg de lisado L6.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABT171ABT170MABT868
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6-11B-1, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2