Documentos clave
05-23-4904
Sigma-Aldrich
PKC Inhibitor Peptide 19-31
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable