Documentos clave
03-0155-00
Millipore
Kit de inmunoanálisis de ) gran sensibilidad SMC® para la interleucina 6 (IL-6) humana
for quantification of IL-6 in human serum and plasma.
Sinónimos:
B-cell stimulatory factor 2 immunoassay kit, IL 6 immunoassay kit, IL-6 Single Molecule Counting Kit, IL-6 ultra-sensitive immunoassay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
species reactivity
human
manufacturer/tradename
SMC®
assay range
sensitivity: 0.08 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=6)
technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
General description
La interleucina 6 (IL-6) es secretada por las células T y los macrófagos y actúa como una citocina proinflamatoria y una miocina antiinflamatoria. Algunas de sus funciones son la estimulación de la respuesta inmunitaria durante la infección, la inducción de fiebre en enfermedades autoinmunitarias, infecciosas y no infecciosas, la estimulación de reacciones de fase aguda, la diferenciación de las células T, la proliferación y diferenciación de las células B, el desarrollo de células sanguíneas así como la activación de osteoclastos y osteoporosis, y la secreción del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEFG) para aumentar el crecimiento de los vasos sanguíneos y la permeabilidad vascular en la inflamación. Es importante para la defensa a corto plazo contra la infección, la lesión y la inflamación; sin embargo, la desregulación de la IL-6 resulta en enfermedad.
La IL-6 es importante en el estudio de enfermedades como la diabetes, el lupus, el mieloma múltiple, la artritis reumatoide y algunos cánceres como el cáncer de próstata y de páncreas. Por el contrario, la deficiencia de IL-6 puede tener un efecto sobre la activación inmunitaria y los anticuerpos IgA, mientras que la sobreexpresión de IL-6 puede provocar un desequilibrio inmunológico que induce una enfermedad autoinmunitaria.
Specificity
Aunque la IL-6 era detectable en muestras de primates no humanos (macaco rhesus y mono cynomolgus), no se ha validado el análisis para estas especies.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este nuevo kit optimizado se ha mejorado con las siguientes características, mientras que su rendimiento es compatible con el kit IL-6 heredado, nº 03-0089-01:
• Mejores opciones para la preparación y la incubación de la muestra
• La liofilización del patrón suministra el kit en condiciones de conservación
• Puede utilizarse la incubación durante la noche
• Mayores volúmenes de reactivos para adaptarse a la automatización
• Validado para ejecutarse tanto en SMCxPRO® como en Erenna
La sensibilidad de la tecnología de recuento de moléculas únicas (SMC®) brinda al kit de inmunoanálisis de gran sensibilidad de interleucina 6 (IL-6) humana SMC un rendimiento incomparable en la cuantificación de la IL-6 en suero y plasma humanos.
Subcategoría de investigación
Enfermedad inflamatoria
Respuesta inmunitaria
Enfermedad autoinmunitaria
Components
Tampón de análisis
Microesferas de IL-6 humana
Diluyente estándar
Anticuerpo para detección de IL-6 humana
Patrón de IL-6 humana
Tampón de lavado x10
Tampón D
Tampón de elución B
Specifications
Mínimo de 5 muestras enriquecidas con una recuperación promedio del 107 % con un intervalo de 90-114 %.
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Carolyne Pimentel Rosado et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 46(12), 1469-1475 (2021-07-01)
This study evaluated the effect of green banana flour (GBF) consumption on obesity-related conditions in mice fed high-fat diets. GBF was prepared using stage 1 green banana pulp, which was dehydrated and milled. Mice were fed a control diet (n =
Contenido relacionado
Reduce sources of error and variability in sensitive methods to quantify biomarkers by automating the SMC® immunoassay workflow with the Hamilton Microlab® STARlet liquid handling workstation.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Encuentre los inmunoanálisis que permiten explorar las citocinas que intervienen en la neuroinmunología y la neuroinflamación, así como los biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.