Documentos clave
I-030
Supelco
Interference Mix Kit (For Qualitative Use Only)
analytical standard, Cerilliant®
Sinónimos:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
100
200
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIB/IV (Portugal)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Envase
contains 1 ampoule (1 mL) each of I-023, I-024, I-025, I-026, I-027, I-028, I-029
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • I-023Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only), 100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-024Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only), 100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-025Interference Mix 3 (For Qualitative Use Only), 50-1000 μg/mL each component in acetonitrile, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-026Interference Mix 4 (For Qualitative Use Only), 5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-027Interference Mix 5, 100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-028Interference Mix 6, 5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-029Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only), 50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant® 1 mLSDS
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Blood, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)