I-023
Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only)
100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Sinónimos:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Acetaminophen, 1,000 μg/mL
Caffeine, 1,000 μg/mL
(-)-Cotinine, 1,000 μg/mL
Ibuprofen, 1,000 μg/mL
Naproxen, 1,000 μg/mL
(-)-Nicotine, 1,000 μg/mL
Phentermine, 100 μg/mL
R,R(-)-Pseudoephedrine, List I, 100 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentración
100-1,000 μg/mL each component in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)