H-074
D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6) solution
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
50 μg/mL in ethanol
aplicaciones
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-QFVHMXLQSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)