H-073
25-Hydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
25-Hydroxyvitamin D2 solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
50 μg/mL in ethanol
aplicaciones
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
CCCC(O)CC.CC(\C=C\C(C)C(C)(C)O)C1CCC2C(CCCC12C)\C=C\C=C/C=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
Clave InChI
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Descripción general
The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user including material savings, increased efficiency of labor, and convenience of use. The shelf stable Snap-N-Spike® format allows laboratories to eliminate painstaking weighing operations and provides the ability to spike a known concentration of analyte into their matrix of choice just before use.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Vitamin D deficiency affects bone health, highlighting its vital role in calcium absorption and bone growth.
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components