878118C
Avanti
C16-02:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 878118C
Sinónimos:
1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycerol (HAG)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mL (878118C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878118C
concentración
1 mg/mL (878118C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)