Merck
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 241,00
25 MG
US$ 917,00
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 241,00
25 MG
US$ 917,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
324.42
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
photoswitchable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-2-3-5-16-8-12-18(13-9-16)21-22-19-14-10-17(11-15-19)6-4-7-20(23)24/h8-15H,2-7H2,1H3,(H,23,24)/b22-21+
Clave InChI
NZZOOAGSNMPTTQ-QURGRASLSA-N
Descripción general
FAAzos are photoswitchable fatty acids which mimics highly unsaturated fatty acids such as arachidonic acid. FAAzo-4 is an azobenzene derivative.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
FAAzos are potential modular building blocks for synthetic incorporation into more elaborate photolipids.[1] FAAzo has the potential for the optical control of G-protein coupled receptor (GPCR).[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photoswitchable diacylglycerols enable optical control of protein kinase C
Frank JA, et al.
Nature Chemical Biology, 12(9), 755-755 (2016)
Optical control of GPR40 signalling in pancreatic beta-cells
Frank JA, et al.
Chemical Science, 8(11), 7604-7610 (2017)