Merck
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 248,00
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 248,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H54NO9P
Peso molecular:
579.70
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)