Merck
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 344,00
US$ 344,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 344,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H42O3
Número de CAS:
Peso molecular:
342.56
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 344,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
Clave InChI
WXWPBUKRBCYIMR-OGLOHFSISA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)