870602C
Avanti
PGPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-glutaryl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (870602C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (870602C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602C
concentración
1 mg/mL (870602C-1mg)
5 mg/mL (870602C-5mg)
tipo de lípido
phospholipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clave InChI
CDZVJFRXJAUXPP-AREMUKBSSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)