870600P
Avanti
PAzePC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870600P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
Clave InChI
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)