Merck
870451O
Avanti
2-OG
Avanti Research - A Croda Brand 870451O
Sinónimos:
2-oleoyl glycerol
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 243,00
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 243,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H40O4
Número de CAS:
Peso molecular:
356.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870451O-5mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870451O
tipo de lípido
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(CO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
UPWGQKDVAURUGE-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
2-oleoyl glycerol (2-OG) is synthesized from trioleoylglycerol from the reaction catalyzed from pancreatic lipase (PL).[1]
Aplicación
2-oleoyl glycerol (2-OG) is suitable for use in a lipidomic study.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2-oleoyl glycerol (2-OG) acts as an agonist for G protein-coupled receptor 119 (GPR119) in vitro and stimulates glucagon-like peptide-1 (GLP-1) secretion in vivo.[1]
Envase
5 mL PTFE Vial with Screw Cap/Argon/Foil Bag (870451O-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Targeted lipidomics in Drosophila melanogaster identifies novel 2-monoacylglycerols and N-acyl amides
Tortoriello G, et al.
PLoS ONE, 8(7), e67865-e67865 (2013)
2-Oleoyl glycerol is a GPR119 agonist and signals GLP-1 release in humans
Hansen KB, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 96(9), E1409-E1417 (2011)
Ieva Vasiliauskaité-Brooks et al.
Nature, 544(7648), 120-123 (2017-03-23)
Adiponectin receptors (ADIPORs) are integral membrane proteins that control glucose and lipid metabolism by mediating, at least in part, a cellular ceramidase activity that catalyses the hydrolysis of ceramide to produce sphingosine and a free fatty acid (FFA). The crystal