Merck
870133P
Avanti
18:0-16:0(16-Azido) PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-stearoyl-2-(16-azidopalmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 309,00
5 MG
US$ 1.140,00
US$ 309,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 309,00
5 MG
US$ 1.140,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H83N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
772.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 309,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
click reagents
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870133P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870133P-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)