Documentos clave
SYNF904100
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F904100, modified Schlenk reaction flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 115,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F904100
capacidad
100 mL
Descripción general
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Please provide the dimensions of the grind that the flask has
    1 answer
    1. The joint on this flask is a 24/40 joint.