860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
deuterated lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Clave InChI
YWZGQPJRQXHVQX-FMUVJMMOSA-N
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)