Merck
860618P
Avanti
CER6-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860618P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 598,00
US$ 598,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 598,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H60D9NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
580.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 598,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860618P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860618P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H69NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(37)33(39)30(29-36)35-34(40)32(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h30-33,36-39H,3-29H2,1-2H3,(H,35,40)/t30-,31+,32+,33-/m0/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2
Clave InChI
RHIXBFQKTNYVCX-OCIMHASQSA-N
Aplicación
CER6-2′R(d9) or N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine has been used as an internal standard for quantification of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860618P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite