Merck
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 598,00
US$ 598,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 598,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H60D9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
564.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
US$ 598,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Clave InChI
NQXMVCBJWMTLGK-CUYNTQSUSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)