Documentos clave
860765P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/24:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-nervonoyl-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H125NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
996.70
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860765P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Aplicación
Lipids research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860765P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)