Documentos clave
860769P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H97NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
776.31
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860769P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H97NO4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-48(52)47(51-49(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)46-55-50(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h40,43,47-48,52H,4-39,41-42,44-46H2,1-3H3,(H,51,53)/b43-40+/t47-,48+/m0/s1
Clave InChI
BRICAYBHSAQLME-ADZUIXFGSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Lipids research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860769P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)