860699P
Avanti
C17:0 GB3 (synthetic)
powder
Sinónimos:
C17:0 Globotriaosylceramide
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 500 μg (860699P-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C53H99NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-41(59)54-36(37(58)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-67-51-47(65)44(62)49(39(33-56)69-51)72-53-48(66)45(63)50(40(34-57)70-53)71-52-46(64)43(61)42(60)38(32-55)68-52/h28,30,36-40,42-53,55-58
Clave InChI
FMSNZTFVKHTNKM-CNGLGKGFSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)