850115P
Avanti
IP3(1,4,5)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
D-myo-inositol-1,4,5-triphosphate (ammonium salt)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850115P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850115P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)