Merck
860682P
Avanti
Lyso GB3-d7 (synthetic)
powder
Sinónimos:
Globotriaosylsphingosine-d7
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 443,00
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 443,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H60D7NO17
Número de CAS:
Peso molecular:
792.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
Clave InChI
GRGNVOCPFLXGDQ-IZKFDWHNSA-N
Descripción general
Globotriaosylsphingosine-d7 (Lyso GB3-d7) is a deuterated derivative of globotriaosylsphingosine (Lyso-GB3). Lyso GB3 is a bioactive glycolipid circulating in the blood.[1] It is a deacylated form of globotriaosylceramide.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) accumulates to a greater extent in fabry disease.[2]
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860682P-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
The Fabry disease-associated lipid Lyso-Gb3 enhances voltage-gated calcium currents in sensory neurons and causes pain
Choi L, et al.
Neuroscience Letters, 594, 163-168 (2015)
Lyso-Gb3 activates Notch1 in human podocytes
Sanchez N, et al.
Human Molecular Genetics, 24(20), 5720-5732 (2015)