860620P
Avanti
Lyso SM (dihydro) (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
Sphinganine Phosphorylcholine
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 5 mg (860620P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
deuterated lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H51N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h22-23,26H,5-21,24H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1
Clave InChI
GSEOJHIBPQRSNH-XZOQPEGZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)