860600P
Avanti
Lyso SM (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Sphingosylphosphorylcholine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860600P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860600P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860600P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860600P-50mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
Clave InChI
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Descripción general
Aplicación
- to study its effect on the skeletal muscle ryanodine receptor (RyR1), in the presence and absence of calmodulin through single channel recordings in planar lipid bilayers[3]
- as an inhibitor of Ca2+ sensor calmodulin (CaM)[4]
- as a standard in circular dichroism (CD) spectroscopy to determine lipid selectivity of the lipid-peptide interactions[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)