860587P
Avanti
18:1 SM (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
N-oleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860587P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H81N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,32,34,39-40,44H,6-19,22-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b21-20-,34-32+/t39-,40+/m0/s1
Clave InChI
NBEADXWAAWCCDG-QDDWGVBQSA-N
Descripción general
Aplicación
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to infer the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions[1]
- as a standard for the ratiometric quantification of SM[2]
- to study its effects on C2-domain mutations by surface plasmon resonance (SPR)[3]
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)