860510P
Avanti
C10 Ceramide (d18:1/10:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P, powder
Sinónimos:
N-decanoyl-D-erythro-sphingosine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860510P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H55NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-27(31)26(25-30)29-28(32)24-22-20-17-10-8-6-4-2/h21,23,26-27,30-31H,3-20,22,24-25H2,1-2H3,(H,29,32)/b23-21+/t26-,27+/m0/s1
Clave InChI
FDWVAQFAMZLCAX-NBNLIBPQSA-N
Descripción general
Aplicación
- as an internal standard in galactocerebrosidase (GALC) assay[2]
- to study its role on the physical properties of edible organogels and on their ability to induce cell death of various cancer cell lines[3]
- to study its mixing behavior with other ceramides having the same sphingosine base but varying N-linked acyl chain length[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)