860538P
Avanti
C8 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860538P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (860538P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860538P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860538P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27?,29-,30?,31?,32+/m0/s1
Clave InChI
LCEXEEHGNKGJES-JLZVVTAUSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)