Merck
850804C
Avanti
18:0-20:4 PE
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SAPE; PE(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110639
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 873,00
US$ 873,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 873,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H78NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
768.06
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 873,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850804C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850804C
concentración
10 mg/mL (850804C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
Clave InChI
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
Aplicación
18:0-20:4 PE maybe used in the preparation of liposomes.[1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850804C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pseudomonas aeruginosa utilizes host polyunsaturated phosphatidylethanolamines to trigger theft-ferroptosis in bronchial epithelium
Dar H H, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 128(10), 4639-4653 (2019)
Alwena H Morgan et al.
Nature protocols, 5(12), 1919-1931 (2010-12-04)
Phospholipid-esterified oxylipins include newly described families of bioactive lipids generated by lipoxygenases in immune cells. Until now, assays for their quantitation were not well developed or widely available. Here, we describe a mass spectrometric protocol that enables accurate measurement of
Warren G Hill et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 289(1), C33-C41 (2005-02-25)
Caveolae are invaginated membrane structures with high levels of cholesterol, sphingomyelin, and caveolin protein that are predicted to exist as liquid-ordered domains with low water permeability. We isolated a caveolae-enriched membrane fraction without detergents from rat lung and characterized its