850461C
Avanti
16:0-22:6 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
descripción
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850461C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (850461C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20-21,23-24,27,29,33,35,44H,6-7,9,11-13,15,17-19,22,25-26,28,30-32,34,36-43H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,21-20-,24-23-,29-27-,35-33-/t44-/m1/s1
Clave InChI
IESVDEZGAHUQJU-ZLBXKVHBSA-N
Descripción general
Aplicación
- has been used in vesicle preparation[1]
- has been used in liposome extrusion and liposome flotation assay[2]
- might be used in large unilamellar vesicles (LUVs) to develop a scattering density profile (SDP) model for lipids with polyunsaturated fatty acid (PUFA)[3]
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)