Merck
T5266
Sigma-Aldrich
Tripsina from porcine pancreas
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
biological source
Porcine pancreas
Quality Level
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
concentration
25 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel†. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Components
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Caution
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Unit Definition
Una unidad BAEE producirá una ΔA253 de 0,001 por min a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato. Una unidad BTEE = 320 unidades ATEE. Volumen de reacción = 3,2 ml (trayectoria de la luz 1 cm).
Preparation Note
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that involve EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Akitoshi Nakashima et al.
Autophagy, 16(10), 1771-1785 (2019-12-21)
The etiology of preeclampsia (PE), a serious pregnancy complication, remains an enigma. We have demonstrated that proteinopathy, a pathologic feature of neurodegenerative diseases, is a key observation in the placenta and serum from PE patients. We hypothesize that the macroautophagy/autophagy
Miriam Landfors et al.
Cell discovery, 3, 17013-17013 (2017-05-23)
Sertoli cells have dual roles during the cells' lifetime. In the juvenile mammal, Sertoli cells proliferate and create the structure of the testis, and during puberty they cease to proliferate and take on the adult role of supporting germ cells
Stephanie Rudolph et al.
Cell reports, 33(5), 108338-108338 (2020-11-05)
Granule cells (GCs) of the cerebellar input layer express high-affinity δ GABAA subunit-containing GABAA receptors (δGABAARs) that respond to ambient GABA levels and context-dependent neuromodulators like steroids. We find that GC-specific deletion of δGABAA (cerebellar [cb] δ knockout [KO]) decreases
Peter Halasz et al.
Journal of virology, 82(1), 148-160 (2007-10-19)
Changes in the interactions between intestinal cells and their surrounding environment during virus infection have not been well documented. The growth and survival of intestinal epithelial cells, the main targets of rotavirus infection, are largely dependent on the interaction of
Tim Jiang et al.
Journal of experimental botany, 71(22), 7073-7087 (2020-08-28)
Chloroplast stromal factors involved in regulating thylakoid protein targeting are poorly understood. We previously reported that in Arabidopsis thaliana, the stromal-localized chaperone HSP90C (plastid heat shock protein 90) interacted with the nuclear-encoded thylakoid lumen protein PsbO1 (PSII subunit O isoform
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.