850556O
Avanti
Phytantriol (mixed isomers)
Avanti Research™ - A Croda Brand 850556O
Sinónimos:
3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol (mixed isomers)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 g (850556O-1g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850556O
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
Clave InChI
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)