Merck
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
Sinónimos:
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 154,00
500 μG
US$ 617,00
US$ 154,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 154,00
500 μG
US$ 617,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H24N3O15P3
Número de CAS:
Peso molecular:
471.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 154,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)