Merck
G418-RO
Roche
Disolución G-418
solution, =98% (TLC), suitable for transfection
Sinónimos:
G 418 disulfate salt solution, Sal disulfato de O-2-Amino-2,7-didesoxi-Δ-glicero-α-Δ-glucoheptopiranosil[1->4]-O-3-desoxi-4C-metil-3-[metil-amino]-β-L-arabinopiranosil-Δ-estreptamina, neomicina, Antibiótico G418
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
692.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
Quality Level
assay
98% (TLC)
form
solution
mol wt
692.7 Da
packaging
pkg of 100 ml (04727894001 [5 x 20 ml, equivalent to 5 g])
pkg of 20 mL (04727878001 [equivalent to 1 g])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
50 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
antibiotic activity spectrum
protozoa
mode of action
protein synthesis | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
La O-2-amino-2,7-didesoxi-δ-glicero-α-δ-glucoheptopiranosil[1->4]-O-3-desoxi-4C-metil-3-[metil-amino]-β-L-arabinopiranosil-δ-estreptamina, sal disulfato G-418, un antibiótico aminoglucósido, se utiliza como un agente de selección dominante en los experimentos de transfección. El antibiótico interfiere en la función de los ribosomas 80S y bloquea la síntesis de proteínas en las células eucariotas. La transfección de los genes de resistencia a la neomicina a las células produce resistencia a la G-418 y permite a las células crecer en medios de cultivo que contengan G-418.
Application
La disolución de G-418 se utiliza para seleccionar células eucariotas que están establemente transfectadas con el gen de la resistencia a la neomicina (neo) y para mantener el fenotipo (neor) de las células resistentes.
La G-418 se utiliza también para eliminar los fibroblastos contaminantes de los cultivos mixtos.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: El G418 bloquea la síntesis de polipéptidos y el alargamiento de proteínas al inhibir la síntesis en los ribosomas 70S y 80S.
Espectro antimicrobiano: El G418 selecciona células establemente transfectadas con una construcción de promotor iNOS y gen de resistencia a la neomicina, y muestra actividad contra protozoos y helmintos.
Features and Benefits
  • Cómoda disolución esterilizada mediante filtración para uso inmediato: ahorra un tiempo y un esfuerzo valiosos, y evita los posibles errores que podrían surgir de la preparación de una disolución madre de trabajo estéril a partir del polvo de G-418.
  • Calidad y potencia constantes: no muestra variación entre lotes en su capacidad para seleccionar células resistentes.
  • Función probada en un análisis de cultivo celular: asegura la eficacia.
  • Muy pura, según los análisis microbiológicos y la TLC: le permite utilizar menos antibiótico a la vez que produce una mayor presión de selección. La ausencia de contaminantes significa una mínima toxicidad.
  • Rentable, ya que las colonias seleccionadas son estables.
Contenido
Disolución acuosa de G-418, 892 μg/mg, filtrada a través de membrana de 0,2μm de tamaño de poro.
Quality
Pureza: = 98 %, como se muestra mediante TLC.
Prueba de la función: en cultivo celular.
Preparation Note
Concentración de trabajo: La concentración óptima de G-418 debe determinarse experimentalmente y varía con el tipo de célula utilizado.
Peso activo: >700μg/mg
Concentración recomendada en cultivo celular: La concentración óptima de G-418 debe determinarse experimentalmente; oscila entre 100μg/ml y 1mg/ml, dependiendo del tipo de célula utilizado.
Rotación específica: de 104° a 121°, en agua (en base seca, según la USP XXII).
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tobias Koschubs et al.
The Biochemical journal, 442(3), 483-494 (2011-12-03)
Hepsin is a type II transmembrane serine protease that is expressed in several human tissues. Overexpression of hepsin has been found to correlate with tumour progression and metastasis, which is so far best studied for prostate cancer, where more than
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic