P6990
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4-diphosphate sodium salt
≥98%, solid
Sinónimos:
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, 1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4-diphosphate sodium salt, Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, Phosphatidylinositol-3,4-diphosphate C-16 sodium salt
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,
Clave InChI
HKWJHKSHEWVOSS-OMDJCSNQSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?