Merck
840886C
Avanti
20:4 PA
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DAPA; PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 828,00
US$ 828,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 828,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H68O8PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
766.96
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 828,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840886C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840886C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840886C
concentración
10 mg/mL (840886C-25mg)
25 mg/mL (840886C-200mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-42(44)49-39-41(40-50-52(46,47)48)51-43(45)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,41H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t41-;/m1./s1
Clave InChI
FDDKKAHLSUVCLC-QHEFBXHFSA-M
Descripción general
Phosphatidic acid (PA) is a precursor of lysophosphatidic acid (LPA) and is present in leafy vegetables.[1] 20:4 PA or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of two chains of arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions, in the glycerol backbone.
Aplicación
20:4 PA or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression.[1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840886C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840886C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but