Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Nota de análisis
Hydroxyl value: ≤ 30 Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038 Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C