690050C
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
Productos recomendados
Ensayo
>99% (HPLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (690050C-10mg)
tipo de lípido
lipid extracts
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)