840522P
Avanti
MGlc-DAG
1,2-diacyl-3-O-(α-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol (E. coli), powder
Sinónimos:
Monoglucosyl Diacylglycerol (E. coli); MGlcDG
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (840522P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840522P
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)