Merck
840485C
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 589,00
US$ 589,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 589,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H74O10PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
792.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 589,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840485C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840485C
concentración
10 mg/mL (840485C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
Clave InChI
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
Descripción general
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-(1′-rac-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone. It is a poly-unsaturated lipid molecule.[1]
Aplicación
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) might be used in saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) formation to study the lipid specificity of saposins.[1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840485C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ali Flayhan et al.
Structure (London, England : 1993), 26(2), 345-355 (2018-02-08)
Saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) are a new alternative tool for membrane protein reconstitution. Here we demonstrate the potential and advantages of SapNPs. We show that SapA has the lowest lipid specificity for SapNP formation. These nanoparticles are modular and offer